주요 문서
249270
1,3-Acetonedicarboxylic acid
98%
동의어(들):
3-Oxoglutaric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH2COCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.10
Beilstein:
1447081
EC Number:
MDL number:
분석
98%
mp
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)