주요 문서
248479
Sigma-Aldrich
Dimethylisopropylsilane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩143,318
₩143,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩143,318
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHSiH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
102.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩143,318
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
density
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[SiH](C)C
InChI
1S/C5H14Si/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
IIRAZPOUDJHBPM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-30 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)