분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
density
1.622 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1nc(F)c(Cl)c(F)c1Cl
InChI
1S/C5Cl2F3N/c6-1-3(8)2(7)5(10)11-4(1)9
InChI key
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter