주요 문서
247022
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex solution
2.0 M in methylene chloride
동의어(들):
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2S·BCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
179.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
반응 적합성
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
농도
2.0 M in methylene chloride
density
1.344 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[S+](C)[B-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI key
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Convenient reagent for dealkylation of aryl ethers.[1]
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 21, 3731-3731 (1980)