주요 문서
246506
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2-phenylpropane
99%
동의어(들):
β-Chloro-tert-butylbenzene, 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, Neophyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(CH3)2CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
168.66
Beilstein:
2042085
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
95-96 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-10(2,8-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)