246395
4-Hydrazinobenzoic acid
97%
동의어(들):
(4-Carboxyphenyl)hydrazine, (p-Carboxyphenyl)hydrazine, 4-Hydrazinylbenzoic acid, p-Hydrazinobenzoic acid
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
hydrazine
SMILES string
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable