문서
246042
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
70.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
InChI key
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨