Key Documents
244880
Sigma-Aldrich
Sodium-potassium alloy
Sodium 44 wt. %, Potassium 56 wt. %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
형태
liquid
구성
Potassium, 56 wt. %
Sodium, 44 wt. %
반응 적합성
reagent type: reductant
SMILES string
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
InChI key
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)