문서
244457
Sigma-Aldrich
3-Nonyn-1-ol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
140.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
bp
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC#CCCO
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup