주요 문서
244171
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
268.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
133-135 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)18(16,17)12-6-10-9(11-12)13(14)15/h2-6H,1H3
InChI key
ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)