주요 문서
243175
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-2,4-Pentanediol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
Beilstein:
4290613
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]21/D −40.4°, c = 10 in chloroform
광학 순도
ee: 97% (GLC)
bp
111-113 °C/19 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChI key
GTCCGKPBSJZVRZ-RFZPGFLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Acetalization reagent for ketones and β-keto esters. Used in the synthesis of optically active polyesters. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Polymer Journal, 25, 741-741 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5438-5438 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 247-247 (1992)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Marshall, J.A. Xie, S.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7230-7230 (1995)