분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
InChI key
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup