주요 문서
241601
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenyl isocyanate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
Beilstein:
775986
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99%
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI key
NPOVTGVGOBJZPY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Methoxyphenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,3-bis(3-methoxyphenyl)-6-methyl-5-(trimethylsilyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione[1].
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A nickel (0) catalyzed cycloaddition of alkynes and isocyanates that affords pyrimidine-diones.
Tetrahedron, 62(32), 7552-7559 (2006)