문서
240168
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid
≥99%
동의어(들):
2-Methylpropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
Beilstein:
635770
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
vapor density
3.04 (vs air)
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
824 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨