추천 제품
vapor density
2.4 (vs air)
vapor pressure
23 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
910 °F
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C