주요 문서
239453
Sigma-Aldrich
Methyl chloroacetate
≥99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
108.52
Beilstein:
506255
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99%
autoignition temp.
869 °F
expl. lim.
18.5 %
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
density
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
116.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)