주요 문서
239178
Sigma-Aldrich
Tri-Chek buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 SET
₩103,835
₩103,835
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 SET
₩103,835
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.79
₩103,835
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
일반 설명
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
법적 정보
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
  • Hydrion color key buffer 1 vial
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)