주요 문서
238775
Sigma-Aldrich
5,7-Dimethyl-3,5,9-decatrien-2-one
technical grade, 85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CH=CHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
technical grade
분석
85%
refractive index
n20/D 1.5046 (lit.)
bp
79 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC=C)\C=C(C)\C=C\C(C)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)