분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
202-204 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCl
InChI
1S/C9H19Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChI key
RKAMCQVGHFRILV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter