주요 문서
237566
Sigma-Aldrich
trans-DL-1,2-Cyclopentanedicarboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H8(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
mp
163-165 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
ASJCSAKCMTWGAH-RFZPGFLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)