문서
230901
Sigma-Aldrich
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate
97%
동의어(들):
Benzaldehyde 2,4-disulfonic acid disodium salt, Sodium 4-formylbenzene-1,3-disulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOC6H3(SO3Na)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
310.21 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
97%
형태
powder, crystals or chunks
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O7S2.2Na.H2O/c8-4-5-1-2-6(15(9,10)11)3-7(5)16(12,13)14;;;/h1-4H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
YKJQVLWZGODFIH-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate is used in the synthesis of polymer electrolyte membranes, which forms a crucial component of electrochemical devices.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Preparation and Characterization of an Eco-Friendly Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Based in a Blend of Sulphonated Poly (Vinyl Alcohol)/Chitosan Mechanically Stabilised by Nylon 6, 6
Oliveira PN, et al.
Materials Research, 19(4), 954-962 (2016)