Key Documents
230650
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
192.25
Beilstein:
2044798
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
형태
liquid crystal
SMILES string
CCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)