주요 문서
229660
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) sulfate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Hf(SO4)2
CAS Number:
Molecular Weight:
370.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
양식
powder and chunks
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: hafnium
불순물
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChI key
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)