주요 문서
229458
Sigma-Aldrich
Antimony(IV) oxide
99.997%
동의어(들):
Antimony tetroxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Sb2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
307.52
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.997%
density
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)