주요 문서
229261
Sigma-Aldrich
6,7-Dimethoxy-2-tetralone
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc2CCC(=O)Cc2cc1OC
유전자 정보
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
애플리케이션
For enamine preparation and elaboration to dopamine agonists.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
W K Brewster et al.
Journal of medicinal chemistry, 33(6), 1756-1764 (1990-06-01)
trans-10,11-Dihydroxy-5,6,6a,7,8,12b-hexahydrobenzo[a]phenan thridine (4a, dihydrexidine) has been found to be a highly potent and selective agonist of the dopamine D1 receptor in rat brain. Dihydrexidine had an EC50 of approximately 70 nM in activating dopamine-sensitive rat striatal adenylate cyclase and a