주요 문서
229008
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride
동의어(들):
16-BAC, Benzylhexadecyldimethylammonium chloride, Cetalkonium chloride, Cetyldimethylbenzylammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
396.09
Beilstein:
3802341
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
55-65 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)