주요 문서
228990
Sigma-Aldrich
Cetyldimethylethylammonium bromide
85%
동의어(들):
Dimethylethylhexadecylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)15N+(CH3)2CH2CH3]Br-
CAS Number:
Molecular Weight:
378.47
Beilstein:
3729134
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
85%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
기타 정보
Remainder stearyl compound
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)