주요 문서
225703
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride
98%
동의어(들):
β-Chloropivaloyl chloride, 3-Chloropivaloyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2C(CH3)2COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
154.01
Beilstein:
1746729
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
85-86 °C/60 mmHg (lit.)
density
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(CCl)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3
InChI key
MQZNDDUMJVSIMH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)