주요 문서
225053
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-methylphenol
97%
동의어(들):
4-Amino-o-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
123.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(N)ccc1O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)