주요 문서
222925
Sigma-Aldrich
D-Saccharic acid monopotassium salt
98%
동의어(들):
D-Glucaric acid monopotassium salt, D-Glucosaccharic acid monopotassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C[CH(OH)]4CO2K
CAS Number:
Molecular Weight:
250.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
광학 활성
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)