주요 문서
222836
Sigma-Aldrich
Nonadecanoic acid
99%
동의어(들):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
298.50
Beilstein:
1786261
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)