문서
222267
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyl)anthracene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H18
CAS Number:
Molecular Weight:
234.34
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C18H18/c1-18(2,3)17-9-8-15-10-13-6-4-5-7-14(13)11-16(15)12-17/h4-12H,1-3H3
InChI key
WBPXZSIKOVBSAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-(tert-Butyl)anthracene may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable