주요 문서
221538
Sigma-Aldrich
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
98%
동의어(들):
Sodium pentanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4SO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
174.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161900
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used as a surfactant in studies on drug release from the water-in-oil-in-water multiple emulsion in vitro.[1]
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 741-741 (1993)