주요 문서
218871
Sigma-Aldrich
Corynanthine hydrochloride hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26N2O3 · HCl · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
390.90 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
광학 활성
[α]21/D −67°, c = 1 in H2O
mp
288-290 °C (lit.)
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH.H2O/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H;1H2/t12-,15-,17-,18-,19-;;/m0../s1
InChI key
XUMWCHYKGZMCSP-QVURBYDESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)