주요 문서
215570
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
95%
동의어(들):
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
양식
solid
mp
45-50 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COC2(CCC(=O)CC2)OC1
InChI
1S/C11H18O3/c1-10(2)7-13-11(14-8-10)5-3-9(12)4-6-11/h3-8H2,1-2H3
InChI key
COKVDTKAWIFNTH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal) has been used in the synthesis of:
  • 3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenones via carbainion induced reaction[1]
  • 8-aryl-5-cyano-6-sec-amino-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone-(2,2-dimethyltrimethylene)ketals[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
V J Ram et al.
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5333-5337 (2001-08-04)
An innovative approach to the one-pot synthesis of highly functionalized 3,4-dihydro-1H-isothiochromenes (3), 6H-benzo[c]thiochromenes (5, 6), 6H-benzo[c]chromenes (8), and 2,3-dihydro-1-benzothiophenes (10, 11) is delineated from the reaction of a suitably functionalized 6-aryl-3-carbomethoxy-4-methylthio-2H-pyran-2-one (1) and a carbanion generated from tetrahydrothiopyran-4-one, 4-thiochromanone, 4-chromanone