주요 문서
211761
Sigma-Aldrich
m-Cresol Purple sodium salt
Dye content 90 %
동의어(들):
m-Cresolsulfonphthalein sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩55,419
5 G
₩164,532
10 G
₩285,012
₩55,419
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩55,419
5 G
₩164,532
10 G
₩285,012
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H17NaO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
404.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
₩55,419
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
구성
Dye content, 90%
색상
black
λmax
579 nm
ε (흡광계수)
≥15000 at 433-439 nm in H2O at 0.008 g/L
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1cc(O)ccc1\C(=C2\C=CC(=O)C=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(22)7-9-17(13)21(18-10-8-16(23)12-14(18)2)19-5-3-4-6-20(19)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-18+;
InChI key
BYQJYOOKENJSNK-GOSREXKOSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
m-cresol purple sodium salt (MCP) is a colorimetric pH indicator dye. The dye is blue in anionic form and yellow in protonated form.[1]
애플리케이션
m-Cresol Purple sodium salt has been used to measure pH of seawater using a spectrophotometer.[2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Peter J Edmunds et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 8) (2020-03-18)
Experiments with coral fragments (i.e. nubbins) have shown that net calcification is depressed by elevated PCO2 Evaluating the implications of this finding requires scaling of results from nubbins to colonies, yet the experiments to codify this process have not been
M.-I. Baraton
Sensors for Environment, Health and Security (2008)
Spectrophotometric high-precision seawater pH determination
for use in underway measuring systems
A?mann S
Ocean Science, 7, 597-607 (2011)