주요 문서
211494
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
97%
동의어(들):
1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H2(NH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.03
Beilstein:
2803055
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
164-166 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(N)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H,9-10H2
InChI key
QAYVHDDEMLNVMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1