주요 문서
211486
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromoterephthalic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2-1,4-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
323.92
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
97%
mp
320-325 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)c(cc1Br)C(O)=O
애플리케이션
Monomer for flame retardant polyesters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)