주요 문서
211427
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitro-o-toluic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩58,058
₩58,058
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩58,058
About This Item
Linear Formula:
(O2N)2C6H2(CH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
226.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩58,058
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
205-207 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Synthesis of a series of heterocyclic derivatives of 3,5-dinitro-o-toluic acid has been reported[1].
애플리케이션
3,5-Dinitro-o-toluic acid was used in the synthesis of isoquinolone[2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pyridine annelation of o-methyl arylcarboxylic acids with vilsmeier reagents.
Meth-Cohn O and Taljaard HC.
Tetrahedron Letters, 24(42), 4607-4610 (1983)
Synthesis of some heterocyclic derivatives of 3, 5-dinitro o-toluic acid.
Wu MT.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9, 31-31 (1972)