주요 문서
210641
Sigma-Aldrich
Acid Red 37
Dye content 65 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H17N4NaO8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
504.47
색상 지수 번호:
17045
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
구성
Dye content, 65%
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)