주요 문서
209503
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-DL-α-phenylglycine
98%
동의어(들):
(2-Fluorophenyl)glycine, 2-Fluoro-DL-phenylglycine, alpha-amino-2-fluorobenzeneacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩429,345
₩429,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩429,345
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
169.15
Beilstein:
3031716
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩429,345
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (subl.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
NC(C(O)=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C8H8FNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)
InChI key
CGNMJIBUVDGMIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)