주요 문서
208434
Sigma-Aldrich
Manganese(II) bromide tetrahydrate
98%
동의어(들):
Manganese dibromide tetrahydrate, Manganese(2+) dibromide tetrahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩170,723
₩170,723
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩170,723
About This Item
Linear Formula:
MnBr2 · 4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
286.81
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩170,723
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
crystalline
SMILES string
O.O.O.O.Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
HHDPJRSXPOGIOP-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Marion Dufour et al.
ACS nano, 13(5), 5326-5334 (2019-04-13)
Zinc blende II-VI semiconductor nanoplatelets (NPLs) are defined at the atomic scale along the thickness of the nanoparticle and are initially capped with carboxylates on the top and bottom [001] facets. These ligands are exchanged on CdSe NPLs with halides