주요 문서
206253
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachlororhodate(III)
reagent grade
동의어(들):
Rhodium(III)-ammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩737,398
₩737,398
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩737,398
About This Item
Linear Formula:
(NH4)3RhCl6
CAS Number:
Molecular Weight:
369.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
₩737,398
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
reagent grade
Quality Level
양식
powder
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lenka Svecova et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-12)
In this work, the aqueous speciation of Rh(III) in chloride medium was investigated by UV-vis spectroscopy for ligand to metal ratios R = (Cl-)/(Rh) ranging from 300 to 5000, at fixed Rh concentration (2.4 × 10-3 M). Under the chemical