조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 사이즈/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|---|---|
5 g | 오늘 배송 가능 | ₩137,837 |
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
S(CH2CH2CH2OH)2
CAS 번호:
Molecular Weight:
150.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
234-202-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
bp
140-142 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thioether
SMILES string
OCCCSCCCO
InChI
1S/C6H14O2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
QRQVZZMTKYXEKC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
이 품목 | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description >97% | description 95% |
| assay 98% | assay 97% | assay >97% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form powder | form - |
| bp 140-142 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.51 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.092 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.915 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
저장 등급
10 - Combustible liquids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 3
인화점 (F)
235.4 °F - closed cup
인화점 (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비(PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)