분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: thallium
mp
717 °C (lit.)
SMILES string
O=[Tl]O[Tl]=O
InChI
1S/3O.2Tl
InChI key
QTQRFJQXXUPYDI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges