주요 문서
20424
Sigma-Aldrich
(2S,4S)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine, BPPM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H37NO2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
553.61
Beilstein:
466510
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −39±2°, c = 1% in benzene
mp
96-100 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H37NO2P2/c1-34(2,3)37-33(36)35-25-32(39(30-20-12-6-13-21-30)31-22-14-7-15-23-31)24-27(35)26-38(28-16-8-4-9-17-28)29-18-10-5-11-19-29/h4-23,27,32H,24-26H2,1-3H3/t27-,32-/m0/s1
InChI key
BFMKBYZEJOQYIM-UCGGBYDDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Chiral phosphine ligand for the rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins and ketones. α-Amino acids are obtained in very high optical purity [1]; Hydrogenation of ketones to alcohols[2]; Hydroformylation[3]
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
G. Parrinello et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7122-7122 (1987)
I. Ojima et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4728-4728 (1980)
Haruka Yonemoto et al.
International journal of molecular sciences, 14(3), 6144-6156 (2013-03-20)
Due to the recent discovery of non-coding RNAs (ncRNAs), multiple sequence alignment (MSA) of those long RNA sequences is becoming increasingly important for classifying and determining the functional motifs in RNAs. However, not only primary (nucleotide) sequences, but also secondary
I. Ojima et al.
Organic Syntheses, 63, 18-18 (1985)