주요 문서
201898
Sigma-Aldrich
Direct yellow 50
Dye content 40 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H24N6Na4O13S4
CAS Number:
Molecular Weight:
956.82
색상 지수 번호:
29025
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
구성
Dye content, 40%
λmax
390 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc(N=Nc3cc(c4cccc(c4c3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c2)ccc1N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H28N6O13S4.4Na/c1-19-13-21(9-11-29(19)40-38-23-15-27-25(33(17-23)57(49,50)51)5-3-7-31(27)55(43,44)45)36-35(42)37-22-10-12-30(20(2)14-22)41-39-24-16-28-26(34(18-24)58(52,53)54)6-4-8-32(28)56(46,47)48;;;;/h3-18H,1-2H3,(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
XRFRTDKENRGSSX-UHFFFAOYSA-J
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Xin-Lei Jia et al.
Plant reproduction, 34(2), 91-101 (2021-04-28)
The pollen coat, which forms on the pollen surface, consists of a lipid-protein matrix. It protects pollen from desiccation and is involved in adhesion, pollen-stigma recognition, and pollen hydration during interactions with the stigma. The classical methods used for pollen