주요 문서
200522
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-propylene-co-5-methylene-2-norbornene)
ethylene 70 wt. %
동의어(들):
Ethylene-5-ethylidenenorbornene-propene copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
구성
ethylene, 70 wt. %
점도
80, Mooney(lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H12.C3H6.C2H4/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7;1-3-2;1-2/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3;3H,1H2,2H3;1-2H2/b8-2+;;
InChI key
MPXNNMASLYQCAH-SZPWSVBHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chelsea L Dieck et al.
Cancer cell, 34(1), 136-147 (2018-07-11)
Activating mutations in the cytosolic 5'-nucleotidase II gene NT5C2 drive resistance to 6-mercaptopurine in acute lymphoblastic leukemia. Here we demonstrate that constitutively active NT5C2 mutations K359Q and L375F reconfigure the catalytic center for substrate access and catalysis in the absence