주요 문서
199192
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩58,566
₩58,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩58,566
About This Item
Linear Formula:
CF3C6H4CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
185.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩58,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
InChI key
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)