주요 문서
198757
Sigma-Aldrich
4-Bromophenyl 2-chloroethyl ether
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4OCH2CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
235.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
mp
55-57 °C (lit.)
작용기
bromo
chloro
SMILES string
ClCCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,5-6H2
InChI key
VRODDNARFBDTNM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)